Merck
67109
Supelco
Potassium hydroxide solution
4 M, eluent concentrate for IC
About This Item
Wzór liniowy:
KOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
56.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352320
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
stężenie
4 M in H2O
4 M
ciąg SMILES
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)