Kluczowe dokumenty
67096-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 500 μm, HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 500 μm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
BIOshell
Właściwości
endcapped: no
klasy chemiczne analitów
peptides
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.6% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 500 μm
powierzchnia
90 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
macierz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
wielkość cząstki
2.7 μm
2.7 μm
wielkość porów
160 Å
operating pH range
1-8
metoda separacji
reversed phase
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
Pharmacokinetic (PK) kit enables a robust, high-throughput assay for quantification of human IgG1 antibody in animal sera by LC-MS/MS.