Merck
67064-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
BIOshell A160 Peptide CN, 5 μm HPLC Column, 5.0 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel hardware (column)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
opis
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
klasy chemiczne analitów
peptides
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
1.5% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
powierzchnia
60 m2/g
pokrycie powierzchni
2.2 μmol/m2
macierz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
cyano phase
wielkość cząstki
5.0 μm
wielkość porów
160 Å
operating pH range
1-8
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
BIOshell 160 Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)