67041-U
BIOshell A400 Protein C4 (3.4 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 500 μm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L26
opis
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
BIOshell
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
0.4% carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 500 μm
powierzchnia
15 m2/g
pokrycie powierzchni
4.2 μmol/m2
Matryca
spherical silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
3.4 μm
wielkość porów
400 Å
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.