64761
PTFE Sleeve
for use with 24/40 , pkg of 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Polecane produkty
Materiały
PTFE sleeve
opakowanie
pkg of 5
metody
passive air sampling: suitable
Zastosowanie
environmental
kompatybilność
for use with 24/40
Opis ogólny
Rękaw PTFE to akcesorium, które może być używane z modułowymi komponentami zamiennymi do ekstrakcji ciecz-ciecz (LLE).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)