Kluczowe dokumenty
64054-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express Biphenyl Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C max. temp.
9000 psi max. pressure (600 bar)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 2.1 mm
powierzchnia
135 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
particle platform (Fused-Core)
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
biphenyl phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.