63339-U
BIOshell lgG 1000 Å C4 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 1 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L26
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 unit
zakres etykietowania
0.6% carbon loading
Parametry
90 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 1 mm
powierzchnia
22 m2/g
macierz
spherical silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)