Kluczowe dokumenty
61879-U
Proteomix® HIC Propyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
Synonim(y):
Proteomix® HIC Propyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Proteomix® HIC Propyl-NP5, Guard cartridge with holder, L × I.D. 10 mm × 4 mm
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 434NP5-4001C
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 mm × 4 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
grupa aktywna macierzy
propyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Komentarz do analizy
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)