61871-U
Proteomix® HIC Ethyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Nazwa produktu
Proteomix® HIC Ethyl-NP5, 5 μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materiały
stainless steel hardware
linia produktu
Proteomix®
producent / nazwa handlowa
Sepax 432NP5-7805
opakowanie
1 ea of
Parametry
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
50 mm × 7.8 mm
zanieczyszczenia
<10 ppm
Matryca
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (Spherical, highly-crossed linked)
grupa aktywna macierzy
ethyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
non-porous
Zakres roboczy pH
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Powiązane kategorie
Kompatybilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)