59553
SUPELCOSIL™ LC-8-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
SUPELCOSIL™ LC-8-DB Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agency
suitable for USP L7
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 4 mm
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Przypis
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)