Kluczowe dokumenty
59252-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Synonim(y):
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL 8Ca, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L19
linia produktu
SUPELCOGEL
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
SUPELCOGEL
opakowanie
1 ea of
Parametry
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
macierz
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
wielkość cząstki
9 μm
metoda separacji
ligand exchange
Inne uwagi
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
Informacje prawne
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)