584621-U
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonim(y):
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express 160 Å Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pack of 3 ea
zakres etykietowania
4.7% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kartridż dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
macierz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å pore size
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)