584604-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm UHPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
7.0% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
3 cm × 3 mm
powierzchnia
120 m2/g
macierz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
wielkość cząstki
2.0 μm
wielkość porów
90 Å pore size
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Produkty
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.