584593-U
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 5.0 μm HPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
2445 Express 90 Å Bifenyl, 5,0 μm Kolumna HPLC, column L × I.D. 3 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
5.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
3 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
wielkość cząstki
5.0 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.