584582-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pack of 3 ea
zakres etykietowania
5.6% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kartridż dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
AQ-C18, polar modified bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)