584572-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5.0 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 5 μm HPLC Column
About This Item
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
5.6% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 2.1 mm
powierzchnia
90 m2/g
macierz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
AQ-C18, polar modified bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.