582707-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
1.4% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
22 m2/g
macierz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)