Kluczowe dokumenty
581384-U
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column
column L × I.D. 15 cm × 1.5 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L26
opis
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
Właściwości
endcapped
zakres etykietowania
0.6% carbon loading
Parametry
90 °C max. temp.
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 1.5 mm
powierzchnia
22 m2/g
Matryca
spherical silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość porów
1000 Å
Zakres roboczy pH
2-9
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)