581381-U
BIOshell IgG 1000 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 500 μm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 500 μm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 unit
zakres etykietowania
1.4% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 500 μm
powierzchnia
22 m2/g
macierz
Fused-Core® particle platform
grupa aktywna macierzy
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
operating pH range
1-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)