58130AST
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
CHIRALPAK® AGP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L41
linia produktu
CHIRALPAK®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
CHIRALPAK®
Parametry
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 2.1 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
glycoprotein, alpha1- phase
wielkość cząstki
5 μm
pH robocze
2-8
metoda separacji
chiral
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features:
- Direct reversed phase resolution of chiral molecules
- Stable with a variety of organic modifiers
- Available in analytical and semi-preparative sizes
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)