Kluczowe dokumenty
57999
Supelco
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #9
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
stężenie
in acetonitrile
100 μg/mL each component in acetonitrile
Zastosowanie
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał odniesienia (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z SI poprzez główny materiał odniesienia z NMI, np. NIST, NRC lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Komponenty
The mix contains the following analytes:
Clothianidin
Dinotefuran
Novaluron
Tebufenozide
Teflubenzuron
Thiophanate-methyl
Inne uwagi
6 składników. W połączeniu z innymi mieszankami nadaje się do stosowania w celu spełnienia wymagań wielu jurysdykcji w zakresie testowania pestycydów w produktach z konopi indyjskich.
Sprawdź całą naszą ofertę mieszanek pestycydów do testowania konopi.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)