Kluczowe dokumenty
577545-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 300 μm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 300 μm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 unit
zakres etykietowania
4.7% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 300 μm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
grupa aktywna macierzy
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
7938 A160 Peptide Phenyl-Hexyl to kolumna do szybkiej, wysokowydajnej chromatografii cieczowej oparta na cząsteczkach 4475 o wielkości 160 Å. Cząsteczka ta stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości, otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny dla substancji rozpuszczonych o wysokiej masie cząsteczkowej (do 20 kDa) ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2,7 μm. Faza Peptide Phenyl-Hexyl z końcowym wiązaniem fenylo-heksylowym zapewnia stabilne upakowanie w fazie odwróconej o strukturze porów i wielkości porów zoptymalizowanej do separacji peptydów i polipeptydów w odwróconej fazie HPLC, przy użyciu typowych kwaśnych faz ruchomych preferowanych do zastosowań proteomicznych.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują peptydy i polipeptydy < 20 kDa.
Informacje prawne
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)