577537-U
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4.7% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
160 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)