Kluczowe dokumenty
577440-U
Supelco
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Synonim(y):
7938 Kolumna HPLC IgG 1000 Å Diphenyl, 2,7 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 unit
zakres etykietowania
1.0% loading
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 1 mm
powierzchnia
22 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
grupa aktywna macierzy
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
7938 IgG 1000 Å Diphenyl to kolumna do szybkiej, wysokosprawnej chromatografii cieczowej oparta na nowej konstrukcji cząstek 4475 o szerokich porach (1000 Å). Cząsteczka ta stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości, otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w cienkiej porowatej powłoce 0,5 μm i mały całkowity rozmiar cząstek 2,7 μm. Gęsto związana, intensywnie zakończona faza difenylometylowa 7938 IgG 1000 Å Diphenyl zapewnia stabilne upakowanie w fazie odwróconej, które może być stosowane do oddzielania związków o wysokiej masie cząsteczkowej, takich jak białka.
Komentarz do analizy
Docelowe anality obejmują: przeciwciała monoklonalne, koniugaty przeciwciał i leków, fragmenty przeciwciał i duże białka o masie cząsteczkowej do 500 kDa.
Informacje prawne
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)