577436-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 300 μm, HPLC Column
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 300 μm
Materiały
stainless steel hardware
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 unit
zakres etykietowania
1.0% loading
metody
HPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 300 μm
powierzchnia
22 m2/g
Matryca
Fused-Core® particle platform
grupa aktywna macierzy
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)