577432-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Synonim(y):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
product name
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L11
linia produktu
BIOshell
Właściwości
endcapped
opakowanie
pack of 3 ea
zakres etykietowania
1.0% loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kartridż dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 3 mm
powierzchnia
22 m2/g
macierz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
1000 Å pore size
operating pH range
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
BIOshell™ IgG 1000 Å Diphenyl columns are perfectly suitable for the separation of monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights ≤ 500 kDa with alternative selectivity to C4 and C18 column chemistries to ensure maximum resolution.