Key Documents
57641
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 10 μL, PEEK
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Materiały
PEEK
śr. zewn.
1.6 mm
1/16 in.
pojemność
10 μL
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)