Kluczowe dokumenty
569277-U
Supelco
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
agency
suitable for USP L1
opakowanie
pkg of 1 kit
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å
metoda separacji
reversed phase
Przypis
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)