Kluczowe dokumenty
567212-U
Discovery® BIO Wide Pore C18 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
About This Item
Polecane produkty
product name
Discovery® BIO Wide Pore C18 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Discovery®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
9.2% Carbon loading
Parametry
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 21.2 mm
powierzchnia
100 m2/g
pokrycie powierzchni
3.6 μmol/m2
macierz
silica particle platform
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 (octadecyl) phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
2-8
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
DiscoveryBIO Wide Pore C18 products offered by Sigma-Aldrich.