Kluczowe dokumenty
565365-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 3 mm UHPLC Column
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2 μm HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2445 Kolumna HPLC Express 90 Å AQ-C18, 2,0 μm, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 3 mm
powierzchnia
120 m2/g
Matryca
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
AQ-C18, polar modified bonding phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-9
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
2445 Express AQ-C18 to szybka, wysokosprawna kolumna do chromatografii cieczowej oparta na konstrukcji cząstek 4475. Cząsteczka ta stanowi cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości, otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,4 μm i niewielki całkowity rozmiar cząstek wynoszący 2 μm. AQ-C18 jest fazą związaną C18 przygotowaną przy użyciu zastrzeżonej procedury, która zawiera niewielką ilość polarnego silanu, dzięki czemu faza jest odporna na zwilżanie. Ta odporność na roszenie pozwala użytkownikom fazy AQ-C18 na stosowanie wysoce wodnych (do 100%) faz ruchomych. Zmodyfikowana faza C18 wykazuje podobną retencję do 2445 Express C18 z inną selektywnością, dodając cenną alternatywę do rozwiązywania trudnych separacji. AQ-C18 to pakiet z fazą odwróconą, który może być stosowany do związków zasadowych, kwaśnych i obojętnych.
Komentarz do analizy
Anality docelowe obejmują kwasy, zasady i anality polarne.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)