Kluczowe dokumenty
56330AST
Supelco
apHera C4 HPLC Guard Column
5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel column
linia produktu
apHera
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
apHera
Parametry
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
1 cm × 4.6 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)