Kluczowe dokumenty
55060-U
Mobile Phase Reservoir System
bottle size 1 L
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
wymiary butelki
1 L
Opis ogólny
This convenient system is made entirely of inert parts: glass, Tefzel, PEEK, and PTFE TFE. Includes 10 ft./3 m of 1/8 in. O.D. PTFE tubing, a PEEK bottom-of-the-bottle filter/sparger, a plug, and a 1-liter or 2-liter safety-coated bottle.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
część zamienna
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1