Kluczowe dokumenty
54632
Rheodyne® Model 9725i PEEK Injector
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
Materiały
PEEK injector
opis
manual; with MBB and switch
Właściwości
manual
number of ports 6
positions 2
producent / nazwa handlowa
Rheodyne 9725I
Parametry
5000 psi max. pressure
dopasowywanie
10-32 Rheodyne thread
Opis ogólny
The 9725i contains a switch and has the make before break (MBB). With the MBB, flow is not interupted when switching from laod to inject.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)