Kluczowe dokumenty
54058-U
Supelco
Supelclean ENVI-Carb II/PSA SPE Tube
bed B 600 mg (Supelclean PSA SPE), bed A 300 mg (Supelclean ENVI-Carb-II SPE), volume 6 mL, pk of 30
Synonim(y):
Probówka z wkładem SPE węgiel/PSA, 6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Poziom jakości
linia produktu
Supelclean
skład
bed A, 300 mg (Supelclean ENVI-Carb-II SPE)
bed B, 600 mg (Supelclean PSA SPE)
opakowanie
pk of 30
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
pojemność
6 mL
grupa aktywna macierzy
PSA phase
carbon phase
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
ion exchange
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase and anion-exchange
Sample Matrix Compatibility: Organic or aqueous solutions
  • Dual layer SPE tube that contains both Supelclean ENVI-Carb (upper layer) & PSA (lower layer) SPE sorbents (separated by PE frit)
  • Developed to offer superior clean up when conducting multi-residue pesticide analysis from food (e.g. agricultural products, meats, etc.).
  • ENVI-carb has a strong affinity towards planar molecules, and can isolate/remove pigments (e.g., chlorophyll and carotinoids) and sterols commonly present in foods and natural products
  • Supelclean PSA is a polymerically bonded, ethylenediamine-N-propyl phase that contains both primary and secondary amines
  • Supelclean PSA has a strong affinity and high capacity for fatty acids, organic acids, and some polar pigments and sugars
  • Tested for superior cleanliness using GC-FID and GC-MS
Zastosowanie
  • Końcówka pipetowa SPE oparta na Graphene/ZnCr LDH do analizy Pb(II) w próbkach włosów, a następnie GFAAS: Badania te podkreślają zastosowanie rurek SPE Supelclean ENVI-Carb II/PSA do ekstrakcji i analizy jonów ołowiu(II) z próbek włosów. Rurki znacznie poprawiają wydajność procesu przygotowania próbki, umożliwiając precyzyjne i wiarygodne oznaczanie ilościowe ołowiu za pomocą spektroskopii absorpcji atomowej w piecu grafitowym (GFAAS) (Mirzaee et al., 2021).
Informacje prawne
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Protokoły
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.