Kluczowe dokumenty
52747-U
Supelco
Discovery® DSC-Diol SPE Tube
bed wt. 50 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed wt., 50 mg
opakowanie
pk of 108
zakres etykietowania
7% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
1 mL
macierz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
diol bonding, polymerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
normal phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Polymerically bonded, 2,3-Dihydroxypropoxypropyl (7% C)
  • Polar sorbent most commonly used for normal phase applications (polar extractions from non-polar matrices)
  • The sorbent dihydroxy groups facilitate strong hydrogen bonding
  • Excellent selectivity when extracting structurally similar molecules
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT SE 2 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)