Kluczowe dokumenty
52714-U
Supelco
Discovery® DSC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
Kod UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiały
polypropylene tube
Poziom jakości
skład
bed wt., 500 mg
opakowanie
pk of 30
zakres etykietowania
9% C loading
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
480 m2/g
pojemność
6 mL
Matryca
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) bonding, monomerically bonded
wielkość cząstki
50 μm
wielkość porów
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (biological fluids, water)
  • Monomerically bonded, octyl (9 %C), endcapped; lower carbon content than DSC-18Lt
  • Used to elute very large hydrophobic molecules too strongly retained on DSC-18 or DSC-18Lt
  • Use this less retentive phase for the rapid release of hydrophobic molecules using weaker organic solvents at lower volumes
  • Inorganic buffers of sufficient ionic strength may be used for elution
Informacje prawne
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Interakcja w odwróconej fazie zatrzyma większość cząsteczek o charakterze hydrofobowym; jest bardzo przydatna do ekstrakcji analitów o bardzo zróżnicowanej strukturze w tej samej próbce.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.