Merck
52519
Supelco
m-Phenylenediamine
analytical standard
Synonim(y):
1,3-Benzenediamine, 1,3-Diaminobenzene, 1,3-Phenylenediamine, MPDA
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4-1,3-(NH2)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.14
Beilstein:
471357
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
3.7 (vs air)
ciśnienie pary
0.62 mmHg ( 100 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
temp. samozapłonu
1040 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
bp
282-284 °C
mp
61-66 °C
64-66 °C
ciąg SMILES
Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
Klucz InChI
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)