Key Documents
52219-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-325, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
stainless steel
opis
Long fitting wth integrated ferrule
producent / nazwa handlowa
VHP-325
opakowanie
1 ea of
dopasowywanie
10-32 thread
kompatybilność
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)