Key Documents
51734-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Polecane produkty
product name
Ascentis® Express ES-Cyano, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L10
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
1000 bar max. pressure (14500 psi)
80 °C temp. range
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 3 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm (metals)
macierz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
phase, diisopropyl-cyanopropylsilane
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
1-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)