50951-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Nazwa produktu
Ascentis® Express OH5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L86
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped: no
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
≤60 °C temp. limit
1000 bar max. pressure (14500 psi)
metody
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
2 cm × 2.1 mm
powierzchnia
120 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
hydroxy, penta- phase
wielkość cząstki
2 μm
wielkość porów
90 Å pore size
zakres pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
High-speed Ascentis® Express OH5 HPLC columns are designed for enhanced HILIC partitioning and limited ion exchange retention