Key Documents
50749-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 3 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express RP-Amide, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 3 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L60
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
3 cm × 3 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
macierz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
zakres pH
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)