50655-U
BIOshell A160 Peptide PCS-C18, 2.7 µm HPLC Column
column L × I.D. 150 mm × 1.5 mm, pk of 1 ea
About This Item
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Poziom jakości
opakowanie
pk of 1 ea
zakres etykietowania
5.1% Carbon loading
Parametry
600 bar max. pressure (8700 psi)
maksymalna temperatura
60 °C (pH2/60; pH7/40)
kolumna dł. × śr. wewn.
150 mm × 1.5 mm
powierzchnia
75 m2/g
Matryca
superficially porous particle particle platform (Fused-Core®)
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase, dimethyloctadecylsilane and positively charged ligand
Zakres roboczy pH
2-7
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)