50618-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm UHPLC Column
About This Item
product name
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, particle size, std dev 2.0 μm
Materiały
(SST)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Ascentis® Express
Właściwości
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
Parametry
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 3.0 mm
macierz
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
2.0 μm
std dev 2.0 μm
wielkość porów
90 Å pore size
operating pH range
1-8
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)