50602-U
Ascentis® Express 90 Å ES-C18 (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge pack of 3 ea
Synonim(y):
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Column
About This Item
product name
Ascentis™ Express 90 Å ES-C18, 2.7 µm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3.0 mm
Materiały
(SST)
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
Właściwości
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
opakowanie
pack of 3 ea
zakres etykietowania
6.5% Carbon loading
Parametry
40 °C temp. limit (at pH 8)
600 bar max. pressure
90 °C temp. limit (at pH 1)
kartridż dł. × śr. wewn.
0.5 cm × 3.0 mm
macierz
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
grupa aktywna macierzy
C18
wielkość cząstki
2.7 μm
wielkość porów
90 Å pore size
operating pH range
1-8
Opis ogólny
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)