505005
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Discovery® RP-AmideC16 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agency
suitable for USP L60
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Discovery®
zakres etykietowania
11% Carbon loading
Parametry
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
powierzchnia
200 m2/g
pokrycie powierzchni
2.6 μmol/m2
zanieczyszczenia
<10 ppm metals
Matryca
silica gel, high purity, spherical base material
grupa aktywna macierzy
amide, alkyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
180 Å
Zakres roboczy pH
2-8
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Excellent retention and resolution of polar compounds
- Unique selectivity compared to C18
- Excellent peak shape and efficiency
- Less hydrophobic than C18 columns
- Compatible with 100% aqueous mobile phases
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?