50498-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Nazwa produktu
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 3 ea
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
5 mm × 4.6 mm
powierzchnia
90 m2/g
Matryca
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
phenylhexyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
wymagane, ale niedostarczone
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)