Kluczowe dokumenty
50381-U
Supelco
Ascentis® Express 90Å C8 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Ascentis® Express C8, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Ascentis®
Właściwości
endcapped
producent / nazwa handlowa
Ascentis®
opakowanie
1 ea of
Parametry
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 3 mm
powierzchnia
90 m2/g
zanieczyszczenia
<5 ppm metals
Matryca
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
90 Å pore size
pH robocze
2-9
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
2445 Express 5 μm C8 to szybka, wysokowydajna kolumna do chromatografii cieczowej oparta na wysoce wydajnej konstrukcji cząstek 4475. Cząstka Fused-Core zapewnia cienką porowatą powłokę z krzemionki o wysokiej czystości otaczającą stały rdzeń krzemionkowy. Ta konstrukcja cząstek wykazuje bardzo wysoką wydajność kolumny ze względu na płytkie ścieżki dyfuzji w porowatej powłoce o grubości 0,6 mikrona i bardzo jednolity całkowity rozmiar cząstek wynoszący 5 mikronów. Gęsto związana, ekstensywnie zakończona dimetylooktylowa faza stacjonarna Ascentis Express 5 μm C8 zapewnia stabilne upakowanie w fazie odwróconej, które może być stosowane do związków zasadowych, kwaśnych lub obojętnych.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ugandar Reddy Inugala et al.
Journal of chromatographic science, 51(5), 453-459 (2012-10-13)
This paper describes the development of a rapid, novel, stability-indicating gradient reversed-phase high-performance liquid chromatographic method and associated system suitability parameters for the analysis of naproxcinod in the presence of its related substances and degradents using a quality-by-design approach. All
Sreenivasa Rao Chitturi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 55(1), 31-47 (2011-02-15)
This paper proposes a simple and selective RP-HPLC method for the determination of process impurities and degradation products (degradants) of atazanavir sulfate (ATV) drug substance. Chromatographic separation was achieved on Ascentis(®) Express C8, (150mm×4.6mm, 2.7μm) column thermostated at 30°C under
Federica Pellati et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 81-82, 126-132 (2013-05-07)
A closed-vessel microwave-assisted extraction (MAE) technique was optimized for the first time for the extraction of polyphenols from raw propolis. The results obtained by means of response surface experimental design methodology showed that the best global response was reached when
Monika A Olszewska
Journal of separation science, 35(17), 2174-2183 (2012-07-19)
An HPLC method of high resolution has been developed and validated for the simultaneous determination of ten prominent flavonoid aglycones in plant materials using a fused-core C18-silica column (Ascentis® Express, 4.6 mm × 150 mm, 2.7 μm). The separation was
Imran Ali et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(8), 1001-1008 (2012-01-13)
Superficially porous silica particles columns (SPSPCs) are manufactured by different companies. The most common have the brand names Halo, Ascentis Express and Kinetex. These columns provide super fast, sharp peaks and moderate sample loading and back pressure. These are available
Produkty
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.