Merck
503266
Aalborg Mass Flowmeter Battery Kit
AC/DC input 110 V AC (AC)
Synonim(y):
110V BATTERY KIT W/CHARGER FOR MASS FLOWMETER
About This Item
Kod UNSPSC:
41112500
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
5032664061833660966