Kluczowe dokumenty
502375
Micro-Metering Valve (Low Pressure)
10-32 fingertight fittings
About This Item
Kod UNSPSC:
41115854
eCl@ss:
32060101
Materiały
PEEK valve
opis
micro-metering low pressure
producent / nazwa handlowa
Upchurch Scientific, Inc P-446
Parametry
800 psi max. pressure
dopasowywanie
10-32 fingertight fittings
Zastosowanie
Zawór mikrometryczny (niskociśnieniowy) może być stosowany jako element aparatury do ekstrakcji płynów w stanie nadkrytycznym wykorzystującej dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym, która może być stosowana do ekstrakcji i rafinacji oleju sojowego z pełnotłustych płatków sojowych oraz olejku eterycznego z korzeni Vetiveria zizanioides.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Response surface method applied to supercritical carbon dioxide extraction of Vetiveria zizanioides essential oil.
Danh T L, et al.
Chemical Engineering Journal, 155(3), 617-626 (2009)
Characterization of soybean oil extracted by supercritical carbon dioxide and hexane.
Friedrich P J and List R G.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(1), 192-193 (1982)