Kluczowe dokumenty
502073
Supelco
Quebec Ministry of Environmental Phenol MIx
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
2000 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analit
Opis
    2-Chlorophenol
    3-Chlorophenol
    4-Chlorophenol
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,3-Dichlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,5-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    3,4-Dichlorophenol
    3,5-Dichlorophenol
    o-Cresol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    2,3,4-Trichlorophenol
    2,3,5-Trichlorophenol
    2,3,6-Trichlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    3,4,5-Trichlorophenol
    2,3,4,5-Tetrachlorophenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,3,5,6-Tetrachlorophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    Pentachlorophenol
    Zobacz wszystko (27)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)